Antimonio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 2 M (de Sb₂O₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.70204.0100
1.70204.0500
1.70204.0100EA
39
EUR
1.70204.0100
1.70204.0500
Antimonio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 2 M (de Sb₂O₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de antimonio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST