Bario 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455062XEA
134
EUR
455062X
455064Q
Bario 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de bario
Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.