Plomo 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455562GEA 148 EUR
455562G 455564Y
Plomo 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Pb(NO₃)₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de plomo
Pb(NO₃)₂ en HNO₃ 2%
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.