Cadmio solución 1000 ppm (de Cd) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455142NEA
140
EUR
455142N
455144P
Cadmio solución 1000 ppm (de Cd) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cadmio
Cd in HNO₃ 2 to 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.