VWR® ARISTAR®, Chromium Standard Solutions, Standards for ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455242QEA
156
EUR
455242Q
455254U
455252S
455244S
85762.180
85762.270
VWR® ARISTAR®, Chromium Standard Solutions, Standards for ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cromo
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.