Cesio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de CsNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455212KEA
315
EUR
455212K
455214M
Cesio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de CsNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cesio
CsNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.