Gadolinio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Gd₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455362AEA
234
EUR
455362A
455364C
Gadolinio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Gd₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de gadolinio
Gd₂O₃ in HNO₃ (2 to 5%).
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.