Magnesio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Mg) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: Avantor
VWR® ARISTAR®
458212WEA 116 EUR
458212W
Magnesio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Mg) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares catiónicos Estándares de magnesio
Mg in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.