Magnesio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de MgO) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455622BEA
139
EUR
455622B
455624D
Magnesio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de MgO) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de magnesio
MgO in HNO₃ 2 to 5%.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.