Manganeso 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
455652HEA
313
EUR
455652H
455654J
Manganeso 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Mn(OAc)₂) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de manganeso
Mn(C₂H₃O₂)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.