Plata 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de AgNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
456022KEA
153
EUR
456022K
456024M
Plata 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de AgNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de plata
AgNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.