Polietilenglicol 1.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PEG 1.000
192250010 192250051
ACRO192250010EA 61.6 EUR
ACRO192250010 ACRO192250051
Polietilenglicol 1.000
Polietilenglicol 1.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 35…40 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779605
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 13,07651
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g