Polietilenglicol 1.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
PEG 1.000
B22134.30
B22134.0B
B22134.30EA
28.1
EUR
B22134.30
B22134.0B
Polietilenglicol 1.000
Polietilenglicol 1.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Powder/low melting solid
Density: 1.101
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 35-40°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779605
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 35…40 °C Densidad: 1,101 Pto. de inflamación: 260 °C (500 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Índice Merck: 14,7568 |