Polietilenglicol 1.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
PEG 1.000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07488.1000
8.07488.5000
8.07488.1000EA
59.6
EUR
8.07488.1000
8.07488.5000
Polietilenglicol 1.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 1.000
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1000 g/mol Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 33…40 °C Densidad: 1.2 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 260 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Índice Merck: 13,07651 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 750 g/l (20 °C) |
Melting Point | 33 - 40 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 260 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution) |