Polietilenglicol 10.000
Proveedor: Thermo Scientific
B21955.0B
B21955.30
B21955.0BEA
83.7
EUR
B21955.0B
B21955.30
Polietilenglicol 10.000
Polietilenglicol 10.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 265°(509°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.2
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 58-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 10000 g/mol Pto. de fusión: 58…63 °C Densidad: 1,2 Pto. de inflamación: 265 °C (509 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 Índice Merck: 14,7568 |