Polietilenglicol 10.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: PEG 10.000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
8.21881.1000EA 65.7 EUR
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
Polietilenglicol 10.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 10.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 9000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Viscosity kinematic 500 - 900 mm2/s (20 °C)