Polietilenglicol 12.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42635.30
42635.A1
42635.30EA
76.8
EUR
42635.30
42635.A1
Polietilenglicol 12.000
Polietilenglicol 12.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: ≥240°(464°F)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 64-65°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. de fusión: 64…65 °C Pto. de inflamación: >240 °C (464 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Índice Merck: 14,7568 |