Polietilenglicol 1.450
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: PEG 1.450
418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 47.2 EUR
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polietilenglicol 1.450
Polietilenglicol 1.450
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1450 g/mol
Pto. de fusión: 44…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g