Polietilenglicol 1.500
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: PEG 1.500
192260010 192261000 192260051
ACRO192260010EA 56.1 EUR
ACRO192260010 ACRO192261000 ACRO192260051
Polietilenglicol 1.500
Polietilenglicol 1.500
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779609
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g