Polietilenglicol 1.500
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 75.4 EUR
A16241.0B A16241.30
Polietilenglicol 1.500
Polietilenglicol 1.500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,7568