Polietilenglicol 1.500, escamas, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
8.17005.5000 8.17005.9050
8.17005.5000EA 431 EUR
8.17005.5000 8.17005.9050
Polietilenglicol 1.500, escamas, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicol 1.500
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2