Polietilenglicol 200
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 60 EUR
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polietilenglicol 200
Polietilenglicol 200
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1,125 g/cm³
Pto. de inflamación: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g