Polietilenglicol 200 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
PEG 200
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07483.1000
8.07483.5000
8.07483.1000EA
58.6
EUR
8.07483.1000
8.07483.5000
Polietilenglicol 200 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 200
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –55…–40 °C Densidad: 1,124 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01779596 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -38 - -36 °C |
Molar Mass | 190 - 210 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 180 °C |
Density | 1.124 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 304 °C |
Viscosity kinematic | 53 - 62 mm2/s (20 °C) |