Polietilenglicol 2.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22181.0B
B22181.30
B22181.0BEA
102
EUR
B22181.0B
B22181.30
Polietilenglicol 2.000
Polietilenglicol 2.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 53-55°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779611
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. de fusión: 53…55 °C Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Índice Merck: 14,7568 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...