Polietilenglicol 2.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21037.1000 8.21037.5000
8.21037.1000EA 69.2 EUR
8.21037.1000 8.21037.5000
Polietilenglicol 2.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 2.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 49…52 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 600 g/l (20 °C)
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 1800.00 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Flash Point 250 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 46 - 55 mm2/s (20 °C) (50% solution)