Polietilenglicol 20.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17925.0B A17925.30
A17925.0BEA 190 EUR
A17925.0B A17925.30
Polietilenglicol 20.000
Polietilenglicol 20.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder or flake Density: 1.20 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 63-66° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 63…66 °C
Densidad: 1,20
Pto. de inflamación: 260 °C (500 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Índice Merck: 14,7568