Polietilenglicol 20.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: PEG 20.000
8.17018.1000EA 143 EUR
MERP8.17018.9999 8.17018.1000 8.17018.9025
Polietilenglicol 20.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicol 20.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Pto. de fusión: 58…63 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2