Polietilenglicol 20.000, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: PEG 20.000

M-Clarity™ quality level = MQ100

81298-1GEA 196 EUR
81298-1G
Polietilenglicol 20.000, Supelco®
Polietilenglicol 20.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Pto. de fusión: 58…63 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR