Polietilenglicol 300
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PEG 300
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 96.6 EUR
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polietilenglicol 300
Polietilenglicol 300
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Pto. de fusión: 15…10 °C
Densidad: 1.12 g/cm³
Pto. de inflamación: >180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779599
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g