Polietilenglicol 300 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
PEG 300
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000
8.07484.5000
8.07484.1000EA
61.6
EUR
8.07484.1000
8.07484.5000
Polietilenglicol 300 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 300
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. de fusión: –15…–10 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |