Polietilenglicol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17002.1000
8.17002.5000
8.17002.9025
8.17002.1000EA
0
EUR
8.17002.1000
8.17002.5000
8.17002.9025
Polietilenglicol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicol 300
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. de fusión: –15…–10 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |