Polietilenglicol 3.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: PEG 3.000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19015.1000 8.19015.5000
8.19015.1000EA 58.9 EUR
8.19015.1000 8.19015.5000
Polietilenglicol 3.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 3.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 55…58 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 550 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 3000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 270 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 69 - 92 mm2/s (20 °C)