Polietilenglicol 400
Proveedor: Thermo Scientific
192230010 192230051
ACRO192230010EA 66.9 EUR
ACRO192230010 ACRO192230051
Polietilenglicol 400
Polietilenglicol 400
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: >200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 4…8 °C
Densidad: 1,1275 g/cm³
Pto. de inflamación: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g