Polietilenglicol 400
Proveedor: Thermo Scientific
B21992.0B
B21992.30
B21992.0BEA
77
EUR
B21992.0B
B21992.30
Polietilenglicol 400
Polietilenglicol 400
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 240°(464°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 4-8°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779601
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 4…8 °C Densidad: 1,126 Pto. de inflamación: 240 °C (464 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Índice Merck: 14,7568 |