Polietilenglicol 400, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
PEG 400
26602.290EA
38.2
EUR
26602.290
26602.460
26602.320
Polietilenglicol 400, GPR RECTAPUR®
Polietilenglicol 400
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: >250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 4…8 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081839 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |
Acid value (mg KOH/g) | Max. 0.2 |
Densidad (20/4) | 1.120 - 1.130 |
Valor hidroxilo | 1,120 - 1,130 |