Polipropilenglicol, M.W. ∼4,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
192202500 192205000
ACRO192202500EA 33.5 EUR
ACRO192202500 ACRO192205000
Polipropilenglicol, M.W. ∼4,000
Polipropilenglicol
Formula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084446
Núm. CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)