Polietilenglicol 4.000
Proveedor: Thermo Scientific
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 90.7 EUR
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polietilenglicol 4.000
Polietilenglicol 4.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779612
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 14,7568