Polietilenglicol 4.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07490.1000
8.07490.5000
8.07490.1000EA
62.2
EUR
8.07490.1000
8.07490.5000
Polietilenglicol 4.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 4.000
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 53…58 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01779612 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 53 - 58 °C |
Molar Mass | 3500 - 4500 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 250 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Viscosity kinematic | 76 - 110 mm2/s (98 °C) |