Polietilenglicol 600
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PEG 600
192240010 192240051
ACRO192240010EA 99.8 EUR
ACRO192240010 ACRO192240051
Polietilenglicol 600
Polietilenglicol 600
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ? 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17…22 °C
Densidad: 1,1265 g/cm³
Pto. de inflamación: 252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colourless to almost colourless Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.0 % (K.F.)
Hydroxyl value 178 to 197 mg KOH/g