Polietilenglicol 6.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PEG 6.000
192280010 192280051
ACRO192280010EA 60.4 EUR
ACRO192280010 ACRO192280051
Polietilenglicol 6.000
Polietilenglicol 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779614
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 17 to 20 mg KOH/g