Polietilenglicol 6.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17541.0B
A17541.0I
A17541.30
A17541.0BEA
76.9
EUR
A17541.0B
A17541.0I
A17541.30
Polietilenglicol 6.000
Polietilenglicol 6.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 60-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779614
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 60…63 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01779614 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 203-473-3 Índice Merck: 14,7568 |