Polietilenglicol 6.000, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: PEG 6.000
528877-1 528877-100
528877-1EA 237 EUR
528877-1 528877-100
Polietilenglicol 6.000, Calbiochem®
Polietilenglicol 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…62 °C
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779614
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2