Polietilenglicol 6.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: PEG 6.000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
8.07491.1000EA 62.9 EUR
8.07491.1000 8.07491.5000 8.07491.9050
Polietilenglicol 6.000 para síntesis, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicol 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…62 °C
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779614
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 250 °C
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 200 - 250 mm2/s (20 °C) (50% solution)