Polietilenglicol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17007.5000 8.17007.9050
8.17007.5000EA 457 EUR
8.17007.5000 8.17007.9050
Polietilenglicol 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicol 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…62 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779614
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2