Polietilenglicol 8.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: PEG 8.000
418050010 418050030 418050100
ACRO418050010EA 96.4 EUR
ACRO418050010 ACRO418050030 ACRO418050100
Polietilenglicol 8.000
Polietilenglicol 8.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…60 °C
Densidad: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779615
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 12,07729
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 12 to 16 mg KOH/g