Polietilenglicol 8.000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
PEG 8.000
43443.A3
43443.22
43443.A9
43443.36
43443.A3EA
149
EUR
43443.A3
43443.22
43443.A9
43443.36
Polietilenglicol 8.000
Polietilenglicol 8.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 55-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779615
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 55…63 °C Densidad: 1,125 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01779615 Núm. CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Índice Merck: 14,7568 |