Polietilenglicol 8.000, grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: PEG 8.000
0159-1KGEA 312 EUR
0159-1KG 0159-2.5KG 0159-500G
Polietilenglicol 8.000, grado biotecnología
Polietilenglicol 8.000
Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: >250 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779615
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 12,07729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4f2ac7d7b08ad5e6814488bdedf96bd458a77&vid=93a10b0bbb73df577d5985efd8329219e5fe1647&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase None Detected
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 7.5
RNase None Detected
Solidification Point 55 – 64 °C