TRITON™ X-100 98% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
327371000 327372500
ACRO327371000EA 78.2 EUR
ACRO327371000 ACRO327372500
TRITON™ X-100 98% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
TRITON™ X-100
Pto. Ebullición: 270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,067 g/cm³
Pto. de inflamación: 274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06793
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6 to 8 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Peroxides ≤0.01 %