TRITON™ X-100
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 9002-93-1
Formula Weight: ca. 625
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.061
Refractive Index: 1.4900
Odour: Mild
Melting Point: ca 5°
Boiling Point:
Detergent, equivalent to Nonidet P-40
Pto. Ebullición:
>250 °C Pto. de fusión: ∼ 5 °C Densidad: 1,061 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132505 Núm. CAS: 9002-93-1 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6761 |