TRITON™ X-100, grado reactivo para bioquímica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
0694-1LEA 128 EUR
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, grado reactivo para bioquímica
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Pto. Ebullición: >200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 251 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06793
Order Now
Resultados test especificaciones
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8
Color (APHA) ≤100